Learn More
Alfa-Fenil-2-piridinaacetamida, TRC
Código de producto. 30420140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420140 250 mg 250 miligramos
30413660 1 g -
30428543 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336530250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7251-52-7
Fórmula molecular C13 H12 N2 O
Peso molecular (g/mol) 212.25
Sinónimo 2-Pyridineacetamide, α-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide, NSC 62572, SC 16571, α-(2-Pyridyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. F (EP)
Nombre IUPAC 2-fenil-2-piridina-2-ilacetamida
SMILES NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material a-Phenyl-2-pyridineacetamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-9,12H,(H2,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.095