Learn More
(±)-alfa-felandreno 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311576 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311576 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16002000ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Phellandrene
CAS 99-83-2
Nombres de analitos o componentes alpha-Phellandrene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H16
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Cyclohexadiene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,5-diene (8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, 6-Isopropyl-3-methyl-1,3-Cyclohexadiene, Menthadiene, alpha-Phellandrene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
SMILES CC(C)C1CC=C(C)C=C1
Nombre IUPAC 2-metil-5-propan-2-ilciclohexa-1,3-dieno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 136.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252 g/mol