Learn More
Alfa-(p-Toluenesulfonil)-4-fluorobenzilisonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(p-Toluenesulfonyl)-4-fluorobenzylisonitrile |
| CAS | 165806-95-1 |
| Fórmula molecular | C15H12FNO2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12FNO2S/c1-11-3-9-14(10-4-11)20(18,19)15(17-2)12-5-7-13(16)8-6-12/h3-10,15H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C([N+]#[C-])c2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-fluorofenil)-isocianometil]sulfonilo-4-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 289.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.0573 |