Learn More
alfa-(p-Toluenosulfonil)-4-fluorobenzilisonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469915 250 mg 250 miligramos
15459915 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52580.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165806-95-1
Fórmula molecular C15H12FNO2S
Peso molecular (g/mol) 289.32
Número MDL MFCD03787932
Clave InChI UXCQPEDHCCJBNL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo a-tosyl-4-fluorobenzyl isocyanide, 1-fluoro-4-isocyano tosyl methyl benzene, alpha-p-toluenesulfonyl-4-fluorobenzylisonitrile, a-p-toluenesulfonyl-4-fluorobenzylisonitrile, 4-fluorophenyl isocyano methyl 4-methylphenyl sulphone, alpha-4-methylphenyl sulphonyl-4-fluorobenzylisonitrile, alpha-tosyl-4-fluorobenzyl isocyanide, alpha-p-toluenesulfonyl-4-fluorobezylisonitrile, 1-4-fluorophenyl-1-tosyl methyl isocyanide
PubChem CID 10827289
Nombre IUPAC 1-[(4-fluorofenil)-isocianometil]sulfonilo-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C([N+]#[C-])C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material alpha-(p-Toluenesulfonyl)-4-fluorobenzylisonitrile
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.32
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.