Learn More
Ácido alfa-Oxo-2-furanacético, TRC
Código de producto. 30416210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30416210 1 g -
30424679 10 g -
30414374 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30416210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8700301G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1467-70-5
Fórmula molecular C6H4O4
Peso molecular (g/mol) 140.09
Sinónimo 2-Furanacetic acid, α-oxo-, 2-Furanglyoxylic acid (7CI,8CI), α-Oxo-2-furanacetic acid, 2-(2-Furyl)-2-oxoacetic acid, 2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid, 2-Furanyl(oxo)acetic acid, 2-Furylglyoxylic acid, 2-Oxo-2-(2-furanyl)acetic acid, Furoylformic acid, NSC 59069
Nombre IUPAC Ácido 2-(furano-2-il)-2-oxoacético
SMILES OC(=O)C(=O)c1occc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Oxo-2-furanacetic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.011