Learn More
Clorhidrato de Alfa,O-Dimetil Serotonina, TRC
Código de producto. 30388360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388360 2.5 g
30385819 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4792252.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1016-44-0
Fórmula molecular C12 H16 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 240.729
Sinónimo 5-Methoxy-α-methyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 5-Methoxy-α-methyltryptamine Hydrochloride, 3-(2-Aminopropyl)-5-methoxyindole Hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
Nombre IUPAC 1-(5-metaxi-1H-indol-3-il)propan-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc2[nH]cc(CC(C)N)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O.ClH/c1-8(13)5-9-7-14-12-4-3-10(15-2)6-11(9)12;/h3-4,6-8,14H,5,13H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.103