Learn More
Alfa-naftilflavona, TRC
Código de producto. 17939084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17939084 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17939084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3725051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Naphthoflavone
CAS 604-59-1
Fórmula molecular C19 H12 O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H12O2/c20-17-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-19-15-9-5-4-6-13(15)10-11-16(17)19/h1-12H
SMILES O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)c4ccccc4
Nombre IUPAC 2-fenilbenzo[h]cromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 272.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0837