Learn More
Sal de potasio de alfa-naftil sulfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthol-O-sulfate Potassium |
| CAS | 6295-74-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H7 O4 S . K |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthol-O-sulfate Potassium, 1-Naphthalenol','hydrogen sulfate','potassium salt (9CI), 1-Naphthol','hydrogen sulfate','potassium salt (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O4S.K/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | sulfato de potasio;naftalen-1-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 262.3235 |
| Mostrar más |