Learn More
Éter alfa-naftilglicólico, 90%, TRC
Código de producto. 30468196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468196 1 g -
30469022 5 g 5 g
30480758 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30468196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3784001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2461-42-9
Fórmula molecular C13 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 200.23
Sinónimo 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
Nombre IUPAC 2-(naftalen-1-iloximetil)oxirano
SMILES C(Oc1cccc2ccccc12)C3CO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0837