Learn More
Alfa-naftolbenceína, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493157 25 g 25 g
11483157 5 g 5 g
11403167 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16125.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.68€
    111.65€ / 25 g
    Ahorro 25.03€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 145-50-6 | C27H18O2 | 374.439 g/mol
α-Naphtholbenzein is used as a pH indicator. (pH 0.0-0.8/ pH 8.2-10.0).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La α-naftolbenceína se utiliza a modo de indicador de pH. (PH 0,0 - 0,8/pH 8,2 - 10,0).
Solubilidad
Soluble en etanol, ácido acético y acetona. No soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, sustancias reactivas del agua, azo, diazo, hidrazinas, metales, nitruros, peróxidos, hidroperóxidos, epoxidas y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145-50-6
Fórmula molecular C27H18O2
Peso molecular (g/mol) 374.439
Número MDL MFCD00078492
Clave InChI VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
PubChem CID 5941340
Nombre IUPAC (4Z)-4-[(4-hidroxinaftalen-1-il)-fenilmetilideno]naftalen-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Naphtholbenzein
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3471575
Sinónimo p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetic acid and acetone. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.44
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Naphtholbenzein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Naphtholbenzein