Learn More
Alfa-naftolbenceína (grado técnico), TRC
Código de producto. 30465737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465737 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30465737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN36900510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Naphtholbenzein
CAS 145-50-6
Fórmula molecular C27 H18 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-[(4-Hydroxy-1-naphthalenyl)phenylmethylene]-1(4H)-naphthalenone, NSC 9862, p-Naphtholbenzein, alpha-Naphtholbenzein
Fórmula InChI InChI=1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H
SMILES O=C1C=CC(C=2C=CC=CC12)=C(C=3C=CC=CC3)C4=CC=C(O)C=5C=CC=CC54
Nombre IUPAC 4-[(4-hidroxi-1-naftil)-fenil-metileno]naftalen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 374.43062
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1307