Learn More
Naranja alfa-naftol, TRC
Código de producto. 30471444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471444 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30471444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN369040500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orange 1 sodium salt
CAS 523-44-4
Fórmula molecular C16 H11 N2 O4 S . Na
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzenesulfonic acid','4-[(4-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-','monosodium salt (9CI), C.I. Acid Orange 20 (7CI), C.I. Acid Orange 20','monosodium salt (8CI), 1333 Orange, 4-p-Sulfophenylazo-1-naphthol monosodium salt, A.F. Orange No. 1, Acid Leather Orange I, Acid Orange 20, Acid Orange I, Aizen Orange I, C.I. 14600, Certiqual Orange I, Dye orange No. 1, Eniacid Orange I, Ext D & C Orange 3, Ext D and C Orange No. 3, External D and C Orange Number 3, FD and C Orange 1, FD and C Orange No. 1, Hispacid Orange 1, Japan Orange 1, Japan Orange 402, Japan Orange No. 402, Java Orange I, Naphthalene Orange I, Naphthol Orange, Neklacid Orange 1, Orange 1 sodium salt, Orange 402, Orange I, Orange I Extra Conc. A Export, Orange IM, Orange No. 402, Tertracid Orange I, Tropaeolin 1, Tropaeolin OOO 1, Yellow 404, α-Naphthol Orange
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12N2O4S.Na/c19-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Oc1ccc(N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)[O-])c3ccccc13
Nombre IUPAC sodio;4-[(E)-(4-hidroxinaftalen-1-il)diazenil]bencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 350.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.0337