Learn More
alfa-Naftoflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10794071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10794071 5 g Frasco de vidrio 5 g
10753891 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10794071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128160050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 604-59-1 | C19H12O2 | 272.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-59-1
Fórmula molecular C19H12O2
Peso molecular (g/mol) 272.29
Número MDL MFCD00004985
Clave InChI VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
PubChem CID 11790
ChEBI CHEBI:76995
Nombre IUPAC 2-fenilbenzo[h]cromen-4-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Naphthoflavone
Nombre de nota 99.5+%
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 155°C to 158°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 17, IV, 5551
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,chloroform,soluble in sulfuric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales