Learn More
alfa-Naftoflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10753891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753891 1 g Frasco de vidrio 1 g
10794071 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10753891
Marca: Thermo Scientific Acros 128160010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 604-59-1 | C19H12O2 | 272.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-59-1
Fórmula molecular C19H12O2
Peso molecular (g/mol) 272.29
Número MDL MFCD00004985
Clave InChI VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
PubChem CID 11790
ChEBI CHEBI:76995
Nombre IUPAC 2-fenilbenzo[h]cromen-4-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Naphthoflavone
Nombre de nota 99.5+%
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 155°C to 158°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 17, IV, 5551
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,chloroform,soluble in sulfuric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales