Learn More
Alfa-naftoflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448467 25 g 25 g
11438467 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18542.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Alfa-naftoflavona, 97 %, Alfa Aesar, cantidad:25g, Punto de fusión:De 156 a 159 °C, peso molecular:272,303; Porcentaje de pureza:97%, Beilstein:210862, CAS:604-59-1, ChEBI:CHEBI:76995, número EINECS:210-071-1, peso de la fórmula:272,31, Clave InChI:VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
An aryl hydrocarbon receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-59-1
Fórmula molecular C19H12O2
Peso molecular (g/mol) 272.303
Número MDL MFCD00004985
Clave InChI VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
PubChem CID 11790
ChEBI CHEBI:76995
Nombre IUPAC 2-fenilbenzo[h]cromen-4-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Naphthoflavone
Punto de fusión 156°C to 159°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 210862
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.31
Porcentaje de pureza 97%