Learn More
alfa-(N,N-Dimetilamino)fenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476580 25 g 25 g
11466580 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476580 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27631.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 827-36-1 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 827-36-1
Fórmula molecular C10H12N2
Peso molecular (g/mol) 160.22
Número MDL MFCD00013810
Clave InChI PAGHXXKYFBGJEH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-dimethylamino-2-phenylacetonitrile, alpha-dimethylamino phenylacetonitrile, a-dimethylamino phenylacetonitrile, acetonitrile, dimethylamino phenyl, acetonitrile, 2-dimethylamino-2-phenyl, alpha-dimethylaminophenyl acetonitrile, alpha-dimethylaminophenylacetonitrile, a-dimethylaminophenylacetonitrile, dimethylamino phenyl acetonitrile, 2-dimethylamino-2-phenylethanenitrile
PubChem CID 13227
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)-2-fenilacetonitrilo
SMILES CN(C)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile
Punto de ebullición 88°C to 90°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Porcentaje de pureza 97%