Learn More
Clorhidrato de alfa-(N-metil-N-etilamino)butirofenona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(N-Methyl-N-ethylamino)butyrophenone-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1794737-35-1 |
| Fórmula molecular | C13H17D3ClNO |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-[N-(Methyl-d3)-N-ethylamino]-1-phenyl-1-butanone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-4-12(14(3)5-2)13(15)11-9-7-6-8-10-11;/h6-10,12H,4-5H2,1-3H3;1H/i3D3; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CC)C(CC)C(=O)C1=CC=CC=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[etil(trideuteriometil)amino]-1-fenilbutan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 244.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1422 |