Learn More
Ácido alfa-muricólico, TRC
Código de producto. 30138484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138484 10 mg 10 miligramos
30008553 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM73275010MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2393-58-0
Fórmula molecular C24 H40 O5
Peso molecular (g/mol) 408.57
Sinónimo Cholan-24-oic acid, 3,6,7-trihydroxy-, (3α,5β,6β,7α)-, 5β-Cholan-24-oic acid, 3α,6β,7α-trihydroxy- (8CI), 5β-Cholanic acid, 3α,6β,7α-trihydroxy- (7CI), α-Muricholic acid (6CI), (3α,5β,6β,7α)-3,6,7-Trihydroxycholan-24-oic acid, 3α,6β,7α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholanic acid-3α,6β,7α-triol, 3α,6β,7α-Trihydroxy-5β-cholanic acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5R,6S,7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6,7-trihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material alpha-Muricholic acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17+,18+,20+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.2876
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.