Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | α-Monothioglycerol |
| Nombre de nota | Para análisis de GC |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 100 mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.2 |
| Porcentaje de pureza | 0.991 |
| Grado | Not Available |
| Forma física | Líquidos |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- alfa-monotioglicerol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .