Learn More
Succinato de alfa-metiltriptamina (AMT Succinato, succinato alphaMT), LoGiCal
Código de producto. 30463040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463040 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463040 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1422.03
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Methyltryptamine Succinate (AMT Succinate, alphaMT Succinate)
CAS 856648-01-6
Nombres de analitos o componentes alpha-Methyltryptamine Succinate (AMT Succinate, alphaMT Succinate)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H14 N2 . C4 H6 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo alpha-Methyltryptamine Succinate, AMT Succinate, alphaMT Succinate, α-Methyltryptamine Succinate, αMT Succinate, Butanedioic acid compd. with α-methyl-1H-indole-3-ethanamine (1:1), Succinic acid compd. with 3-(2-aminopropyl)indole
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2.C4H6O4/c1-8(12)6-9-7-13-11-5-3-2-4-10(9)11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,7-8,13H,6,12H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(N)Cc1c[nH]c2ccccc12.OC(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido butanodioico;1-(1H-indol-3-il)propan-2-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 292.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1423 g/mol