Learn More
Alfa-metilestireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Methylstyrene |
| CAS | 98-83-9 |
| Fórmula molecular | C9 H10 |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | Benzene, isopropenyl- (7CI), Styrene, α-methyl- (8CI), (1-Methylethenyl)benzene, 1-Methyl-1-phenylethene, 1-Methyl-1-phenylethylene, 1-Methylvinyl benzene, 1-Phenyl-1-methylethylene, 1-Propene, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propene, 2-Phenyl-1-propylene, 2-Phenyl-2-propene, 2-Phenylpropene, 2-Phenylpropylene, Isopropenylbenzene, K 150 (styrene), Methylstyrene, NSC 9400, Prop-1-en-2-ylbenzene, α-Methylstyrene, α-Methylstyrol, α-Methylvinylbenzene, β-Phenylpropylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3 |
| SMILES | CC(=C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | prop-1-en-2-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 118.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0783 |