Learn More
Alfa-Metilestireno-d10, TRC
Código de producto. 30469720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469720 1 mg 1 miligramo
30482091 2 mg 2 miligramos
30470378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30469720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3253961MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10362-82-0
Fórmula molecular C9 D10
Peso molecular (g/mol) 128.237
Sinónimo Styrene-β,β,2,3,4,5,6-d7, α-methyl-d3- (8CI), α-(Methyl-d3)styrene-β,β,2,3,4,5,6-d7, [1-(Methyl-d3)ethenyl-2,2-d2]benzene-2,3,4,5,6-d5, α-Methylstyrene-d10, α-Methylstyrene-D10
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,3,3,3-pentadeuterioprop-1-en-2-il)benceno
SMILES [2H]C(=C(c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Methylstyrene-d10
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3/i1D2,2D3,3D,4D,5D,6D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.141