Learn More
alfa-Metilestireno, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10512911 100 g Frasco de vidrio 100 g
10163510 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10380894 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10512911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127711000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-83-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-83-9 , 98-29-3
Fórmula molecular C9H10
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00008859
Clave InChI XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene, 2-phenyl-1-propene, isopropenylbenzene, benzene, 1-methylethenyl, 2-phenylpropylene, 1-methyl-1-phenylethylene, alpha-methylstyrol, as-methylphenylethylene, 1-phenyl-1-methylethylene
PubChem CID 7407
ChEBI CHEBI:35060
Nombre IUPAC prop-1-en-2-ilbenceno
SMILES CC(=C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Methylstyrene
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -23.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9090g/mL
Punto de ebullición 165.0°C to 169.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(CH3)=CH2
Índice de refracción 1.5370 to 1.5390
Cantidad 100 g
Beilstein 05, 484
Gravedad específica 0.909
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene, soluble in aromatic hydrocarbons and other organic, solvents
Estabilizante 15ppm tert.-butylcatechol
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Methylstyrene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.