Learn More
Alfa-metilestireno, 99 %, estabilizado con 10-20 ppm de 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362236 2500 mL 2.50 litro
11342236 100 mL 100 ml
11352236 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03609.0F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98-83-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
α-Methylstyrene (AMS) is used in the synthesis of (acrylonitrile-styrene-acrylic copolymer)/(α-methylstyrene-acrylonitrile copolymer). It is used in the manufacture of plasticizers, resins and polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El α-metilestireno (AMS) se utiliza en la síntesis de (copolímero acrilonitrilo-estireno-acrílico)/(copolímero α-metilestireno-acrilonitrilo). Se utiliza en la fabricación de plastificantes, resinas y polímeros.
Solubilidad
Soluble en agua.(0,1 g/l) a 25 °C.
Notas
Almacenar a 4 °C. Los materiales incompatibles son agentes oxidantes fuertes, peróxidos, compuestos organometálicos y sales metálicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-83-9
Fórmula molecular C9H10
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00008859
Clave InChI XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene, 2-phenyl-1-propene, isopropenylbenzene, benzene, 1-methylethenyl, 2-phenylpropylene, 1-methyl-1-phenylethylene, alpha-methylstyrol, as-methylphenylethylene, 1-phenyl-1-methylethylene
PubChem CID 7407
ChEBI CHEBI:35060
Nombre IUPAC prop-1-en-2-ilbenceno
SMILES CC(=C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Methylstyrene
Nombre de nota stabilized with 10 to 20ppm 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión -23°C
Densidad 0.909
Punto de ebullición 166°C to 169°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.538
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2303
Beilstein 969405
Información de solubilidad Soluble in water.( 0,1g/L) at 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • .alpha.-Methylstyrene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Methylstyrene