Learn More
alfa-Metilfenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450214 10 g 10 g
11334609 25 g 25 g
11460214 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13636.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1823-91-2 | C9H9N | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1823-91-2
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00001871
Clave InChI NVAOLENBKNECGF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-phenylpropionitrile, hydratroponitrile, alpha-methylphenylacetonitrile, alpha-methylbenzyl cyanide, 2-phenylpropiononitrile, benzeneacetonitrile, .alpha.-methyl, methylbenzyl cyanide, .alpha.-phenylpropionitrile, .alpha.-phenylethyl cyanide, .alpha.-methylbenzyl cyanide
PubChem CID 15761
Nombre IUPAC 2-fenilpropanonitrilo
SMILES CC(C#N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Methylphenylacetonitrile
Densidad 0.985
Punto de ebullición 230°C to 232°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.5106
Cantidad 10 g
Número UN UN3276
Beilstein 774576
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Methylphenylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Methylphenylacetonitrile