Learn More
Ácido alfa-metilhidrocinámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10684853 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10684853 1 g Frasco de vidrio 1 g
10016222 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10684853 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379080010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1009-67-2 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1009-67-2
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00192301
Clave InChI MCIIDRLDHRQKPH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-benzylpropionic acid, alpha-methylhydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenylpropionic acid, 2-benzylpropanoic acid, 2-methyl-3-phenyl-propionic acid, acmc-20ao3h, alpha-methylhydrocinnamicacid, alpha-methyl-hydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenyl-propanoic acid, #
PubChem CID 99862
Nombre IUPAC ácido 2-metil-3-fenilpropanoico
SMILES CC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Methylhydrocinnamic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C to 41°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 167°C to 168°C (23.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH(CH3)CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales