Learn More
Ácido alfa-metilglicérico, TRC
Código de producto. 30134754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134754 25 g 25 g
30132555 2.5 g 2.50 g
30011456 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31150525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21620-60-0
Fórmula molecular C4H8O4
Peso molecular (g/mol) 120.1
Sinónimo 2,3-Dihydroxy-2-methylpropanoic Acid, 2,3-Dihydroxy-2-methylpropionic Acid, 2-C-Methylglyceric Acid, 2-Methyl-2,3-dihydroxypropionic Acid, 2-Methylglyceric Acid, 2-Methylglyceronic Acid, α,β-Dihydroxyisobutyric Acid
SMILES Cl.OCC1C(O)C(O)C(N)C(O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Methylglyceric Acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O4/c1-4(8,2-5)3(6)7/h5,8H,2H2,1H3,(H,6,7)