Learn More
Alfa-(metilenciclopropil)glicina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30007733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007733 1 mg 1 miligramo
30003466 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3031501MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2517-07-9
Fórmula molecular C6 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 127.14
Sinónimo α-Amino-2-methylenecyclopropaneacetic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-2-(2-metilideneciclopropil)acético
SMILES NC(C1CC1=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-alpha-(Methylenecyclopropyl)glycine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO2/c1-3-2-4(3)5(7)6(8)9/h4-5H,1-2,7H2,(H,8,9)
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0633
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente