Learn More
alfa-metilen-gamma-valerolactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Methylene-gamma-valerolactone |
| CAS | 62873-16-9 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O2/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h5H,1,3H2,2H3 |
| SMILES | CC1CC(=C)C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-3-metilideneoxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 112.126 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.052 |