Learn More
alfa-Metileno-gamma-butirolactona, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10465271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10465271 1 g Frasco de vidrio 1 g
10473765 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10465271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414260010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-65-9
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.1
Número MDL MFCD00005407
Clave InChI GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylenebutyrolactone, alpha-methylene-gamma-butyrolactone, 3-methylenedihydro-2 3h-furanone, tulipalin a, tulipane, 2 3h-furanone, dihydro-3-methylene, dihydro-3-methylene-2 3h-furanone, alpha-methylene butyrolactone, 3-methylenedihydrofuran-2 3h-one, alpha-methylene gamma-butyrolactone
PubChem CID 68352
ChEBI CHEBI:104120
Nombre IUPAC 3-metilideneoxolan-2-ona
SMILES C=C1CCOC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Methylene-γ-butyrolactone
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo o rosa
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 88°C to 92°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4710 to 1.475
Cantidad 1 g
Fieser 11,80
Índice Merck 15, 6134
Gravedad específica 1.12
Estabilizante 2, 6-di-tert.-butyl-p-cresol
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación