Learn More
Ácido alfa-metilcinámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11350234 100 g 100 g
11330234 5 g 5 g
11340234 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11350234 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00806.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1199-77-5 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1199-77-5
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00002652
Clave InChI XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo alpha-methylcinnamic acid, 2-methyl-3-phenylacrylic acid, 2e-2-methyl-3-phenylprop-2-enoic acid, a-methylcinnamic acid, 2e-2-methyl-3-phenylacrylic acid, .alpha.-methylcinnamic acid, e-2-methyl-3-phenylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl-3-phenyl, alpha-methyl cinnamic acid, e-2-methyl-3-phenylprop-2-enoic acid
PubChem CID 637817
Nombre IUPAC ácido (E)-2-metil-3-fenilprop-2-enoico
SMILES C\C(=C/C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Methylcinnamic acid
Punto de fusión 78°C to 82°C
Punto de ebullición 288°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2042544
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 99%