Learn More
Alfa-metilcinamaldehído, TRC
Product Code. 30314848
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Unit Size:
500 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30314848 500 mg 500 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30314848 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA283431500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material alpha-Methylcinnamaldehyde
CAS 101-39-3
Fórmula molecular C10H10O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
SMILES CC(=Cc1ccccc1)C=O
Nombre IUPAC 2-metil-3-fenilprop-2-enal
Peso molecular (g/mol) 146.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0732