Learn More
Alfa-Metilbencenometanol, TRC
Código de producto. 30005044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005044 100 g 100 g
30004812 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM226185100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-85-1
Fórmula molecular C8 H10 O
Peso molecular (g/mol) 122.16
Sinónimo Benzenemethanol, α-methyl- (9CI, ACI), Benzyl alcohol, α-methyl- (8CI), α-Methylbenzenemethanol (ACI), (1-Hydroxyethyl)benzene, (RS)-1-Phenylethanol, (RS)-sec-Phenethyl alcohol, (RS)-α-Phenylethanol, (±)-1-Phenylethanol, (±)-1-Phenylethyl alcohol, (±)-sec-Phenethyl alcohol, (±)-sec-Phenylethanol, (±)-α-Methylbenzenemethanol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, (±)-α-Phenethyl alcohol, (±)-α-Phenylethanol, 1-Hydroxy-1-phenylethane, 1-Phenethyl alcohol, 1-Phenyl-1-ethanol, 1-Phenyl-1-hydroxyethane, 1-Phenylethane-1-ol, 1-Phenylethanol, 1-Phenylethyl alcohol, DL-Methyl phenyl carbinol, DL-α-Phenylethyl alcohol, dl-1-Phenylethanol, Ethanol, 1-phenyl-, Methylphenylcarbinol, NSC 25502, Phenylmethylcarbinol, sec-Phenethyl alcohol, Styrallyl alcohol, Styralyl alcohol, Synthacolin, α-Hydroxyethylbenzene, α-Methylbenzyl alcohol, α-Methylphenylmethanol, α-Phenethyl alcohol, α-Phenylethanol, α-Phenylethyl alcohol
Nombre IUPAC 1-feniletanol
SMILES CC(O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylethanol
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732