Learn More
Alfa-Metilananisalacetona, TRC
Código de producto. 30480134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480134 1 g 1 g
30474380 100 mg 100 miligramos
30475143 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2663331G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-27-8
Fórmula molecular C12 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 190.2384
Sinónimo 1-Penten-3-one, 1-(p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one, 1-p-Methoxyphenylpent-1-en-3-one, Ethyl p-methoxystyryl ketone, NSC 133448, α-Methylanisalacetone
Nombre IUPAC (E)-1-(4-metoxifenil)pent-1-en-3-one
SMILES CCC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O2/c1-3-11(13)7-4-10-5-8-12(14-2)9-6-10/h4-9H,3H2,1-2H3/b7-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0994