Learn More
Cloruro de alfa-metilaminovalerofenona, TRC
Código de producto. 30480879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480879 10 mg 10 miligramos
30474031 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28730010MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 879669-95-1
Fórmula molecular C12 H17 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 227.73
Sinónimo beta-Ethylmethcathinone Hydrochloride, Pentedrone Hydrochloride, a-Methylaminovalerophenone Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(metilamino)-1-fenilpentano-1-uno; Cloruro
SMILES Cl.CCCC(NC)C(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentedrone (hydrochloride)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-3-7-11(13-2)12(14)10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9,11,13H,3,7H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1077