Learn More
Alfa-metil-fenotiazina-10-etanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Methyl-phenothiazine-10-ethanal |
| CAS | 15375-56-1 |
| Fórmula molecular | C15H13NOS |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(10H-Phenothiazin-10-yl)-2-propanone, Phenothiazin-10-yl-2-propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NOS/c1-11(17)10-16-12-6-2-4-8-14(12)18-15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 1-fenotiazin-10-ilpropan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 255.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.0718 |