Learn More
Alfa-metil-L-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-Methyl-L-valine |
| CAS | 53940-83-3 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | L-Valine, 2-methyl-, L-Isovaline, 3-methyl- (9CI), 2-Methyl-L-valine, (S)-2-Methylvaline, (S)-α-Methylvaline, L-α-Methylvaline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)6(3,7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@](C)(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-2,3-dimetilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0946 |