Learn More
alfa-Metil-L-serina, TRC
Código de producto. 30009352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009352 50 mg 50 miligramos
30005176 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32597650MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16820-18-1
Fórmula molecular C4 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 119.119
Sinónimo (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-2-methylpropionic Acid, 2-Methyl-L-serine, (S)-2-Methylserine, L-2-Methylserine, L-α-Methylserine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-hidroxi-2-metil-propanoico
SMILES C[C@](N)(CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Methyl-L-serine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3/c1-4(5,2-6)3(7)8/h6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0582