Learn More
alfa-Metil-L-serina, TRC
Product Code. 30005176
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Unit Size:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30005176 500 mg 500 miligramos
30009352 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30005176 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM325976500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16820-18-1
Fórmula molecular C4 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 119.119
Sinónimo (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-2-methylpropionic Acid, 2-Methyl-L-serine, (S)-2-Methylserine, L-2-Methylserine, L-α-Methylserine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-hidroxi-2-metil-propanoico
SMILES C[C@](N)(CO)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material alpha-Methyl-L-serine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3/c1-4(5,2-6)3(7)8/h6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0582