Learn More
Alfa-metil-L-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Methyl-L-phenylalanine |
| CAS | 23239-35-2 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | alpha-Benzyl-L-Ala, (S)-(+)-2-Amino-2-methyl-3-phenyl-propanoic Acid, (S)-2-Amino-2-methyl-3-phenylpropanoic Acid, (2S)-2-Amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, (S)-2-Methyl-3-phenylalanine, (S)-2-Methylphenylalanine, (S)-alpha-Methylphenylalanine, L-alpha-Methylphenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-10(11,9(12)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7,11H2,1H3,(H,12,13)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@](N)(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-2-metil-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |