Learn More
alfa-Metil-D-serina, TRC
Código de producto. 30479130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479130 50 mg 50 miligramos
30482853 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32597550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81132-44-7
Fórmula molecular C4 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-hidroxi-2-ácido metilpropanoico
SMILES C[C@@](N)(CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material a-Methyl-D-serine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3/c1-4(5,2-6)3(7)8/h6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0582