Learn More
Alfa-Metil-D, L-tirosina, TRC
Código de producto. 30481167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481167 2.5 g 2.50 g
30481368 1 g 1 g
30483870 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3326852.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 658-48-0
Fórmula molecular C10 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Sinónimo Tyrosine, α-methyl-, α-Methyltyrosine, (±)-α-Methyl-p-tyrosine, 2-(4-Hydroxybenzyl)-2-aminopropanoic acid, DL-2-Methyl-p-tyrosine, DL-α-Methyl-p-tyrosine, DL-α-Methyltyrosine, Racemetirosine, dl-Metyrosine, α-MPT, α-Methyl-DL-tyrosine, α-Methyl-p-tyrosine
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(4-hidroxifenil)-2-metilpropanoico
SMILES CC(N)(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-methyl DL-Tyrosine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0895