Learn More
Éster metílico de alfa-metil-D,L-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-Methyl-D,L-tryptophan Methyl Ester |
| CAS | 114524-80-0 |
| Fórmula molecular | C13 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | α-Methyl-D,L-Tryptophan Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-13(14,12(16)17-2)7-9-8-15-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,15H,7,14H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(N)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | metil 2-amino-3-(1H-indol-3-il)-2-metilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 232.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.1212 |