Learn More
Alfa-metil-D,L-serina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-Methyl-D,L-serine |
| CAS | 5424-29-3 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-Dl-Serine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO3/c1-4(5,2-6)3(7)8/h6H,2,5H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(N)(CO)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-3-hidroxi-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 119.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0582 |