Learn More
Clorhidrato de éster metílico de alfa-metil-D,Lp-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-Methyl-D,L-p-tyrosine, Methyl Ester, Hydrochloride |
| CAS | 7361-31-1 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-11(12,10(14)15-2)7-8-3-5-9(13)6-4-8;/h3-6,13H,7,12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)C(C)(N)Cc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-3-(4-hidroxifenil)-2-metilpropanoato de metilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 245.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0819 |