Learn More
Ácido alfa-metil-5-oxo-5H-[1]benzopirano[2,3-b]piridina-7-acético, TRC
Código de producto. 17965015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17965015 250 mg 250 miligramos
17953425 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17965015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325405250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52549-19-6
Fórmula molecular C15 H11 N O4
Peso molecular (g/mol) 269.2521
Sinónimo Pranoprofen Impurity 2
Nombre IUPAC 2-(5-oxocromeno[2,3-b]piridina-7-il)ácido propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc2Oc3ncccc3C(=O)c2c1
Specifications
Nombre del producto químico o material Alpha-Methyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11NO4/c1-8(15(18)19)9-4-5-12-11(7-9)13(17)10-3-2-6-16-14(10)20-12/h2-8H,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.0688
Porcentaje de pureza >95%