Learn More
Alfa-metil-4-nitro-bencenopropanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Methyl-4-nitro-benzenepropanamine |
| CAS | 99721-51-4 |
| Fórmula molecular | C10H14N2O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (±)-α-Methyl-4-nitro-benzenepropanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(7-5-9)12(13)14/h4-8H,2-3,11H2,1H3 |
| SMILES | O=N(C1=CC=C(CCC(C)N)C=C1)=O |
| Nombre IUPAC | 4-(4-nitrofenil)butan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.11 |