Learn More
Alfa-Metoxi Albuterol, TRC
Código de producto. 30003974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003974 25 mg 25 miligramos
30003919 1 mg 1 miligramo
30004524 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22605525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870076-72-5
Fórmula molecular C14 H23 N O3
Peso molecular (g/mol) 253.34
Sinónimo Benzenemethanol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-methoxyethyl]-2-hydroxy-, 4-[2-(tert-butylamino)-1-methoxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol, Salbutamol Sulphate Imp A (EP), [5-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-methoxyethyl]-2-hydroxyphenyl]methanol
Nombre IUPAC 4-[2-(tert-butilamino)-1-metoxietil]-2-(hidroximetil)fenol
SMILES COC(CNC(C)(C)C)c1ccc(O)c(CO)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(tert-butylamino)-1-methoxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO3/c1-14(2,3)15-8-13(18-4)10-5-6-12(17)11(7-10)9-16/h5-7,13,15-17H,8-9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1678