Learn More
Ácido alfa-metacrílico, TRC
Código de producto. 30005379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005379 5 g 5 g
30004267 10 g 10 g
30003335 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2259455G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-41-4
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Sinónimo 2-Methyl-2-propenoic Acid, Methacrylic Acid, 2-Methyl-2-propenoate, 2-Methyl-2-propenoic Acid, 2-Methylacrylic Acid, Acryester MAA, GE 100, GE 110, Isobutenic Acid, Light Ester A, Loctite 3298, MAA, Methylacrylic Acid, NSC 7393, Norsocryl MAA, α-Methylacrylic Acid
Nombre IUPAC ácido 2-metilprop-2-enoico
SMILES C=C(C(O)=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Methacrylic Acid
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0368
Porcentaje de pureza >95%