Learn More
Thermo Scientific Chemicals alpha-Mating Factor, yeast
Código de producto. 15447889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447889 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 15447889 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66502.M^
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 59401-28-4
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Formato Solid